Merck
906271
cis-(−)-Limonene oxide
Synonim(y):
cis-(−)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene
Wybierz wielkość
5 G
598,00 zł
598,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
598,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352212
NACRES:
NA.22
598,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
gęstość
0.913 g/mL
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
O1[C@@]2([C@H]1C[C@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
Klucz InChI
CCEFMUBVSUDRLG-AEJSXWLSSA-N
Zastosowanie
Tlenek cis-(-)-limonenu jest cennym chiralnym budulcem tlenku terpenu.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diastereoselective ring opening of limonene oxide with water catalysed by β-ketophosphonate complexes of molybdenum(VI)
Salles L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(8), 1471-1476 (1999)
Diastereoselective ring opening of limonene oxide with water catalysed by β-ketophosphonate complexes of molybdenum(VI)
Salles L,et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(8), 1471-1476 (1999)