Przejdź do
906263
cis-(+)-Limonene oxide
Synonim(y):
(+)-cis-Limonene-1,2-epoxide, (1R,4R,6S)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, cis-(+)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
625,00 zł
468,75 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
1672,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.22
MDL number:
468,75 zł
Cena katalogowa625,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
density
0.932 g/mL
functional group
ether
SMILES string
O1[C@@]2([C@H]1C[C@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI key
CCEFMUBVSUDRLG-AEJSXWLSSA-N
Application
cis-(+)-Limonene oxide can be used as:
  • A monomer to prepare poly(limonene)carbonate by Al(III) catalyzed coupling reaction with CO2.
  • A reactant to prepare trans-diaxial diol via diastereoselective ring-opening reaction using molybdenum complex catalyst.
  • A reactant to synthesize trans-dihydrocarvone via isomerization reaction in the presence of silica-supported tungstophosphoric acid as a catalyst and dialkylcarbonate as a green solvent.
cis-(+)-Limonene oxide is a valuable chiral terpene oxide building block.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
906271923206921459
description
-
description
-
description
≥95%
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
ether
functional group
ether
functional group
ether
functional group
ether
density
0.932 g/mL
density
0.913 g/mL
density
0.920 g/mL
density
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
160.7 °F
flash_point_c
71.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)