Przejdź do
71238
Alginic acid sodium salt from brown algae
BioReagent, suitable for immobilization of micro-organisms
Synonim(y):
Algin, Sodium alginate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
736,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
algae (brown)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
ign. residue
≤30%
loss
≤15% loss on drying
color
white to light beige
pH
6.0-8.0 (10 mg/mL in H2O)
suitability
in accordance for gelation test, suitable for immobilization of micro-organisms
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChI key
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Application
Alginate, a colloidal polyuronic acid structural molecule capable of gelation, is used in the preparation of colloidal biodegradable structures such as gels, biofilms, beads, nanoparticles, and microcapsules suitable for applications that range from gel based separation technologies to drug delivery and cell preservation.
Other Notes
A straight-chain, hydrophilic, colloidal, polyuronic acid composed of guluronic and mannuronic acid residues.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Immobilization of cells[1]; or enzymes; the alginate matrix can be liquefied by the addition of a chelating agent, making possible the recovery of developing colonies without affecting their continued growth.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
180947PHR1471A1112
biological source
algae (brown)
biological source
algae (marine)
biological source
-
biological source
algae (brown)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
suitability
in accordance for gelation test, suitable for immobilization of micro-organisms
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
color
white to light beige
color
-
color
-
color
white to brown
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What species of brown algae is this derived from? E.g. laminaria hyperborea or macrocystis pyrifera or something else?
    1 answer
    1. This product is extracted from a seaweed from Norway. Further taxonomic classification is not determined.
      Helpful?
  2. Is the sodium alginate sterile (sterile filtrated)?
    1 answer
    1. The product is provided as a powder. It is not sterilized as part of the manufacturing process, and we do not make any claims that it is sterile.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the density of alginate 71238?
    1 answer
    1. The density of this product is not determined.
      Helpful?
  5. Can this product be used for gastronomic application, if not can you recommend high G alginate that can be.
    1 answer
    1. Alginic acid sodium salt from brown algae is not recommended for gastronomic applications. No alginic acid products are offered that are suitable for this type of use.
      Helpful?
  6. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  7. What is the viscosity of the alginate?
    1 answer
    1. The viscosity is not determined for this product on a lot specific basis. However, the viscosity is generally between 100 - 200 mPa sec for a 1% solution at 20°C. Please note that the viscosity is not a listed test specification and has not been validated.
      Helpful?
  8. What is the viscosity of this product?
    1 answer
    1. The viscosity of product is not tested on a lot specific basis, however historical values indicate a range of 100 - 200 cP at 1% in water, 20 °C.
      Helpful?
  9. WHAT IS THE MANNURONIC ACID TO GULURONIC ACID (M/G) RATIO OF THIS PRODUCT (71238)?
    1 answer
    1. The guluronic acid content in this product is approximately 70 % and the mannuronic acid content is approximately 30 %
      Helpful?
  10. What is the average molecular weight?
    1 answer
    1. The molecular weight is approx. 100,000 - 200,000 g/moL.