Kluczowe dokumenty
904961
Feng L3-PrPr2
≥95%
Synonim(y):
(2S,2′S)-1,1′-(propano-1,3-diylo)bis(1-oksyd 2-((2,6-diizopropylofenylo)karbamoilo)pirolidyny)
Wybierz wielkość
542,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
542,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
154-159 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+]3([C@H](CCC3)C(=O)Nc4c(cccc4C(C)C)C(C)C)([O-])CCC[N+]1([C@H](CCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C)[O-]
InChI
1S/C37H56N4O4/c1-24(2)28-14-9-15-29(25(3)4)34(28)38-36(42)32-18-11-20-40(32,44)22-13-23-41(45)21-12-19-33(41)37(43)39-35-30(26(5)6)16-10-17-31(35)27(7)8/h9-10,14-17,24-27,32-33H,11-13,18-23H2,1-8H3,(H,38,42)(H,39,43)/t32-,33-,40?,41?/m1/s1
Klucz InChI
GRKRBQGUOZNATH-LENWBBSMSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 692166 | 799580 | 693014 |
---|---|---|---|
form powder | form powder | form powder | form powder |
storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
mp 154-159 °C | mp - | mp - | mp - |
Zastosowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)