Merck
904546
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rA(ac)-8-13C phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-adenosine-8-13C, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Wybierz wielkość
10 MG
554,00 zł
50 MG
1758,00 zł
554,00 zł
Cena katalogowa2770,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
554,00 zł
50 MG
1758,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC47H64N7O8PSi
Masa cząsteczkowa:
927.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
554,00 zł
Cena katalogowa2770,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(NC1=NC=NC2=C1N=[13CH]N2[C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)=O
Klucz InChI
IISGHHSYMWMWKH-ZRZRCCBPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)