Merck
904465
Sigma-Aldrich
Silica
monodisperse, non-porous, 2.0 μm
Synonim(y):
Krzemionka, Monodyspersyjny dwutlenek krzemu, Nieporowata krzemionka, Nieporowaty dwutlenek krzemu
Wybierz wielkość
2 G
1540,00 zł
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
1540,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41123003
NACRES:
NA.23
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Krzemionka monodyspersyjna, nieporowata (2 μm) jest materiałem wypełniającym o mikro rozmiarach, który może być stosowany jako przekładka w ciekłych kryształach,[1] wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC),[2] i nanomedycynie do zastosowań biologicznych.[3]
Monodyspersyjne nieporowate nanocząstki krzemionki znajdują zastosowanie w dostarczaniu leków i obrazowaniu molekularnym[4][5], podczas gdy cząstki o wielkości mikronów są stosowane w chromatografii cieczowej[6]. Oferujemy wysoce monodyspersyjną (współczynnik wariancji <10%) nieporowatą krzemionkę o wielkości od 150 nm do 50 μm. Wysoka monodyspersyjność naszych cząstek sprawia, że nadają się one do wyżej wymienionych zastosowań.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Practical Examination of a Nonporous Silica Stationary Phase for Reversed-Phase Fast LC Applications
D R Jenke
Journal of Chromatographic Science, 34, 362-362 (1996)
Size control of monodisperse nonporous silica particles by seed particle growth
Zhao B, et al.
Particuology, 9(3), 314-317 (2011)
In-depth characterization of slurry packed capillary columns with 1.0-mm nonporous particles using reversed-phase isocratic ultrahigh-pressure liquid chromatography
Patel KD, et al.
Analytical Chemistry, 76(19), 5777-5786 (2004)
Nonporous silica nanoparticles for nanomedicine application
Tang L and Cheng J
Nano Today, 8(3), 290-312 (2013)
Martha Kim et al.
Scientific reports, 7(1), 8238-8238 (2017-08-16)
Nonporous silica nanoparticles (SiNPs) have potential as promising carriers for ophthalmic drugs. However, the in vivo safety of ocular topical SiNPs remains unclear. This study investigated the in vivo safety of oral and ocular topical applications of 100 nm-sized SiNPs in