Przejdź do
806900
Silica
mesoporous, 2 μm particle size, pore size ~4 nm
Synonim(y):
Porous Silica, Silicon dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
877,00 zł
657,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-545-4
MDL number:
657,75 zł
Cena katalogowa877,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.9% trace metals basis
Quality Segment
form
mesoporous, powder
reaction suitability
core: silicon
surface area
300-400 m2/g
particle size
2 μm
pore size
0.2-0.4 cm3/g pore volume, ~4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
904384904457904422
description
mesoporous, 2 μm particle size, pore size ~4 nm
description
monodisperse, non-porous, 50 μm
description
monodisperse, non-porous, 1.0 μm
description
monodisperse, non-porous, 300 nm
particle size
2 μm
particle size
-
particle size
-
particle size
-
assay
99.9% trace metals basis
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder, mesoporous
form
powder
form
powder
form
powder
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)