Przejdź do
904430
Silica
monodisperse, non-porous, 400 nm
Synonim(y):
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica, Silicon dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
968,00 zł
726,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
UNSPSC Code:
41123003
NACRES:
NA.23
MDL number:
726,00 zł
Cena katalogowa968,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
composition
SiO2
reaction suitability
core: silicon
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse (coefficient of variance <10%) nonporous silica in size varying from 150 nm to 50 μm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
904384904457904422
description
monodisperse, non-porous, 400 nm
description
monodisperse, non-porous, 50 μm
description
monodisperse, non-porous, 1.0 μm
description
monodisperse, non-porous, 300 nm
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
reaction suitability
core: silicon
reaction suitability
core: silicon
reaction suitability
core: silicon
reaction suitability
core: silicon
composition
SiO2
composition
SiO2
composition
SiO2
composition
SiO2
application(s)
glass & ceramic
application(s)
glass & ceramic
application(s)
glass & ceramic
application(s)
glass & ceramic
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)