Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1130,00 zł
form
powder
composition
SiO2
reaction suitability
core: silicon
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description monodisperse, non-porous, 300 nm | description monodisperse, non-porous, 1.0 μm | description mesoporous, 2 μm particle size, pore size ~4 nm | description mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, Cubic pore morphology |
| form powder | form powder | form mesoporous, powder | form powder |
| mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) |
| reaction suitability core: silicon | reaction suitability core: silicon | reaction suitability core: silicon | reaction suitability core: silicon |
| bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) |
| application(s) glass & ceramic | application(s) glass & ceramic | application(s) glass & ceramic | application(s) catalysts |
| composition SiO2 | composition SiO2 | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?