901910
Pyridyl disulfide-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5000, PCL average Mn 5000
Synonim(y):
PDS-PEG-PCL, PEG-b-PCL, PEG-PCL
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder or solid
masa cząsteczkowa
PCL average Mn 5000
PEG average Mn 5000
kolor
white to off-white
PDI
≤1.3 (by GPC)
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.