Kluczowe dokumenty
901889
Sigma-Aldrich
3D printing copper ink
greener alternative
Synonim(y):
Cu, Miedziany atrament do druku 3D, Miedź, Tusz miedziany
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lepkość
20-60 Pa.s
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii Enabling ekologicznych alternatyw, a zatem jest zgodny z "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Atramenty na bazie grafenu są idealnymi elementami do drukowania 3D urządzeń magazynujących energię. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Ten tusz do druku 3D z miedzi metalicznej klasy badawczej (nie do użytku przez ludzi) może być używany do drukowania za pomocą drukarki 3D z bezpośrednim wytłaczaniem (pneumatycznym lub mechanicznym) wielowarstwowych, trójwymiarowych obiektów w temperaturze pokojowej. Tusz ten powinien być używany wyłącznie w dobrze wentylowanym środowisku. Wytłaczany materiał szybko krzepnie i umożliwia tworzenie złożonych, zaprojektowanych przez użytkownika form. Pomimo tego, że jest to głównie miedź, wydrukowany stały materiał jest elastyczny (może nawet mieć ograniczone właściwości elastyczne) i wykazuje wysoką przewodność nawet bez utwardzania lub spiekania po wydrukowaniu (chociaż miedź wydrukowana w 3D może być opcjonalnie spiekana w temperaturze 700 ° C w środowisku nieutleniającym w celu wytworzenia gęstych metalicznych części wydrukowanych w 3D). Obciążenie ciałami stałymi wysuszonego materiału wynosi 70 % obj. miedzi i 30 % obj. PLGA. Ten przewodzący atrament miedziowy może być wykorzystywany do tworzenia trójwymiarowych, wysoce przewodzących struktur samodzielnie lub współdrukowany z innymi atramentami do druku 3D w celu tworzenia struktur wielomateriałowych. Tusz może być również mieszany z innymi tuszami do druku 3D w celu ich połączenia przed użyciem. Ze względu na mechaniczną elastyczność materiału po wyschnięciu, można tworzyć złożone formy 2D i 3D. Farba ta może być również wykorzystywana w zastosowaniach innych niż drukowanie 3D, takich jak powlekanie (powlekanie zanurzeniowe lub bezpośrednie malowanie), wytwarzanie gwintów lub odlewanie do form.
Nasza metaliczna miedziana farba do druku 3D składa się z cząstek miedzi (1-10 μm) zawieszonych w mieszaninie rozpuszczalników organicznych zawierających rozpuszczony elastomeryczny, biokompatybilny poliester o wysokiej masie cząsteczkowej (kwas polimlekowy-co-glikolowy; PLGA). Przed dalszym użyciem, w celu usunięcia pozostałości rozpuszczalników po drukowaniu 3D (lub innym zastosowaniu, takim jak powlekanie, bezpośrednie malowanie itp.), miedziany materiał kompozytowy należy przemyć 70% etanolem, a następnie wodą.
Uwaga dotycząca przygotowania
Przed użyciem wymieszać, aż atrament stanie się jednorodny
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)