Kluczowe dokumenty
637351
Carbon nanotube, double-walled
50-80% carbon basis, O.D. × I.D. × L 5 nm × 1.3-2.0 nm × 50 μm
Synonim(y):
DWNT, Double wall carbon nanotubes
Wybierz wielkość
1220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1220,00 zł
Polecane produkty
Próba
50-80% carbon basis
Formularz
powder
skład
carbon, >90% (trace metal basis)
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
5 nm × 1.3-2.0 nm × 50 μm
powierzchnia
>600 m2/g
gęstość nasypowa
0.12‑0.14 g/mL
ciąg SMILES
[C]
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
Nanorurki węglowe (CNT) cieszą się dużym zainteresowaniem od czasu ich odkrycia w 1991 roku przez Sumio Lijima1 ze względu na ich doskonałe właściwości mechaniczne, elektryczne i optyczne.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.