Kluczowe dokumenty
901051
Sigma-Aldrich
Carbon nanotubeforest vertically alignedon Si substrate
DxL10-40 nm × 0.5 ± 0.1 mm
Synonim(y):
CNT array, MWCNT array
Wybierz wielkość
1 EA
3010,00 zł
3010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3010,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
3010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Carbon nanotube array, multi-walled, vertically aligned on Si substrate, H 0.5 mm
opis
Areal density: 1-5x109 cm-2
Form: 20 mm x 20 mm Si substrate
Poziom jakości
Próba
98% (carbon as CNT)
Wysokość
0.5 mm
śr. × dł.
10-40 nm × 0.5 ± 0.1 mm
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT) są ułożone pionowo na podłożu Si. MWCNT mają długość rzędu milimetra. Jakość krystaliczna CNT jest badana za pomocą pomiaru rozpraszania Ramana. Stosunek intensywności piku G (1580 cm-1) i piku D (1350 cm-1) reprezentuje jakość grafityzacji materiałów węglowych. G/D tego CNT wynosi ~3, co wskazuje na wysoką jakość krystaliczną. Wysoką krystaliczność potwierdza transmisyjna mikroskopia elektronowa.
Uwaga dotycząca przygotowania
Metoda chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.