Kluczowe dokumenty
900828
Phenylammonium bromide
≥98%
Synonim(y):
Aniline hydrobromide, Anilinium bromide, Benzenamine hydrobromide, Benzenaminium bromide, Greatcell Solar®
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
powder or crystals
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
InChI
1S/C6H7N.BrH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Klucz InChI
KBPWECBBZZNAIE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar® is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.