Merck
900809
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate
98%, H2O <500 ppm
Synonim(y):
Tetrafluoroboran N-n-butylo-N-metylopirolidyniowy, Tetrafluoroboran butylometylopirolidyniowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20BF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
battery grade
Próba
98%
Formularz
powder
skład
H2O, <500 ppm
zanieczyszczenia
≤500 ppm H2O
mp
150 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BF4/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)5/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
PGCVCJOPLBWQHU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ciecze jonowe (IL) to stopione sole o temperaturze topnienia poniżej 100 °C. Zwykle składają się z pary organicznego kationu i anionu. Ciecze jonowe wykazują unikalne właściwości, takie jak brak lotności, wysoka stabilność termiczna i wysokie przewodnictwo jonowe, dzięki czemu znajdują zastosowanie jako elektrolity w bateriach litowo-sodowych i barwnikowych ogniwach słonecznych. Są one również wykorzystywane jako media do syntezy polimerów przewodzących i materiałów elektrod interkalacyjnych.[1][2][3]
Tetrafluoroboran 1-butylo-1-metylopirolidyniowy, zielony rozpuszczalnik, jest cieczą jonową, która może być stosowana do tworzenia roztworu elektrolitycznego. Roztwór elektrolityczny może być wykorzystywany w różnych zastosowaniach, takich jak kondensatory dwuwarstwowe, baterie polimerowe i siłowniki półprzewodnikowe.[4][5][6]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantum chemical studies on the simultaneous interaction of thiophene and pyridine with ionic liquid
Anantharaj R and Banerjee T
AIChE Journal, 57(3), 749-764 (2011)
The effect of ionic liquid type on the properties of hydrogenated nitrile elastomer/hydroxy-functionalized multi-walled carbon nanotube/ionic liquid composites
Likozar B
Soft Matter, 7(3), 970-977 (2011)
Influence of the salt concentration on the electrochemical performance of electrodes for polymeric batteries
Gerlach P, et al.
Electrochimica Acta, 306(3), 610-616 (2019)
Ionic liquids and their solid-state analogues as materials for energy generation and storage.
MacFarlane DR, et al.
Nature Reviews. Materials, 1, 15005-15005 (2016)
Masayoshi Watanabe et al.
Chemical reviews, 117(10), 7190-7239 (2017-01-14)
Ionic liquids (ILs) are liquids consisting entirely of ions and can be further defined as molten salts having melting points lower than 100 °C. One of the most important research areas for IL utilization is undoubtedly their energy application, especially