Kluczowe dokumenty
900784
Sigma-Aldrich
Silica
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 6 nm, thiol functionalized
Synonim(y):
Funkcjonalizowane tiolem mezoporowate plastry, Plaster mezoporowaty, SBA-15 funkcjonalizowany tiolem
About This Item
Kod UNSPSC:
12352309
Formularz
solid
wielkość cząstki
<150 μm
wielkość porów
6 nm pore size
grupa funkcyjna
thiol
Zastosowanie
Unikalne właściwości fizyczne, takie jak wysoka powierzchnia i uporządkowana struktura porów mezoporowatej krzemionki w połączeniu z selektywnością aminowych i tiolowych grup funkcyjnych sprawiają, że są one przydatne w różnych zastosowaniach. Na przykład mezoporowata krzemionka modyfikowana aminami i tiolami znajduje zastosowanie w sekwestracjiCO2, usuwaniu metali ciężkich (takich jak Pb, Fe, Au itp.) ze ścieków lub strumieni odpadów przemysłowych. Zdolność modyfikowanej aminami i tiolami mezoporowatej krzemionki do wiązania metalicznych nanocząstek, takich jak Pt lub Pd, czyni je użytecznymi jako nowe nośniki katalityczne. Funkcjonalizacja mezoporowatej krzemionki aminami i tiolami czyni je również użytecznymi do uwięzienia jednostek biologicznych oraz do badań obejmujących badanie efektu kwantowego zamknięcia cząsteczek/rozpuszczalnika w uporządkowanych mezoporach.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bob Grünberg et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(22), 5689-5696 (2004-10-08)
The adsorption of water in two mesoporous silica materials with cylindrical pores of uniform diameter, MCM-41 and SBA-15, was studied by 1H MAS (MAS=magic angle spinning) and static solid-state NMR spectroscopy. All observed hydrogen atoms are either surface -SiOH groups
Synthesis of Gold Catalysts Supported on Mesoporous Silica Materials: Recent Developments.
Gutierrez LF, et al.
Catalysts, 1, 97-154 (2011)
Chenghong Lei et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(38), 11242-11243 (2002-09-19)
The enzyme organophosphorus hydrolase (OPH) was spontaneously entrapped in carboxylethyl- or aminopropyl-functionalized mesoporous silica with rigid, uniform open-pore geometry (30 nm). This approach yielded larger amounts of protein loading and much higher specific activity of the enzyme when compared to
Aoife M Burke et al.
Journal of hazardous materials, 164(1), 229-234 (2008-09-23)
Here we demonstrate aminopropyl and mercatopropyl functionalised and bi-functionalised large pore mesoporous silica spheres to extract various metal ions from aqueous solutions towards providing active sorbents for mitigation of metal ion pollution. Elemental analysis (EA) and FTIR techniques were used
Amrit Kumar et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(48), 14372-14377 (2015-10-07)
Sequestration of CO2, either from gas mixtures or directly from air (direct air capture, DAC), could mitigate carbon emissions. Here five materials are investigated for their ability to adsorb CO2 directly from air and other gas mixtures. The sorbents studied