Przejdź do
560979
Silica, mesostructured
MSU-F (cellular foam)
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Silica, Silicon dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-545-4
MDL number:
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
cell window size
~15 nm
surface area
562 m2/g
unit cell size
~22 nm
pore size
2.31 cm3/g pore volume
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
catalysts
greener alternative category
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used as an alternative anode in lithium ion batteries due to its high energy storage capacity, low working potential, and abundance, offering a greener, potentially more sustainable option for energy storage. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
643645777242914614
description
MSU-F (cellular foam)
description
MCM-41 type (hexagonal)
description
SBA-15, 99% trace metals basis
description
<150 μm particle size, pore size 10 nm, Hexagonal pore morphology
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
mp
-
cell window size
~15 nm
cell window size
-
cell window size
-
cell window size
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pore size
2.31 cm3/g pore volume
pore size
0.98 cm3/g pore volume, 2.1-2.7 nm pore size
pore size
-
pore size
10 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica, mesostructured
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)