Kluczowe dokumenty
900744
TMS-N-ethynyl-N,4-dimethylbenzenesulfonamide
≥95%
Synonim(y):
N,4-Dimethyl-N-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonamide, TMS-N-methylynetoluenesulfonamide, TMS-MTYsA
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
55 °C
grupa funkcyjna
sulfonamide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC=C(S(=O)(N(C)C#C[Si](C)(C)C)=O)C=C1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)