Merck
900566
Sigma-Aldrich
Potassium 3-(hydroxy)benzoyltrifluoroborate
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BF3KO2
Masa cząsteczkowa:
228.02
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
Zastosowanie
Acylotrifluroborany potasu (KAT) to stabilne w warunkach laboratoryjnych, powietrzu i wilgoci odczynniki do szybkiego chemoselektywnego tworzenia wiązań amidowych z hydroksyloaminami. Te reakcje tworzenia wiązań amidowych przebiegają w warunkach wodnych bez potrzeby stosowania odczynników sprzęgających lub grup ochronnych. Produkt ten został wprowadzony we współpracy z Bode Research Group.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acylboranes: synthetic strategies and applications.
Scharnagl F K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(8), 1738-1752 (2017)