Kluczowe dokumenty
900557
Sigma-Aldrich
Rare earth doped phosphor nanoparticles
fluorescence λem 620 nm (main peak), 50 mg/mL in H2O
Synonim(y):
7948 Seria X czerwona, Fluorescencyjne nanocząsteczki, Luminescencyjne nanocząstki
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
Formularz
dispersion
nanoparticles
skład
Y(P,V)O4:Eu
stężenie
50 mg/mL in H2O
wielkość cząstki
10 nm
fluorescencja
λem 620 nm (main peak)
λem 620 nm±15 nm
grupa funkcyjna
ethylene glycol
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nanocząstki luminoforu niezawierające Cd znajdują zastosowanie w oświetleniu półprzewodnikowym, czujnikach, pigmentach zabezpieczających itp.[1][2][3] Nasze fluorescencyjne nanocząstki domieszkowane ziemiami rzadkimi oparte są na nieorganicznych sieciach, takich jak siarczany, fosforany i wanadany, które mogą być wzbudzane przez źródło światła UV z silną emisją przy 275 nm. Charakterystyka emisji tych nanocząstek została dostosowana za pomocą domieszek, takich jak bizmut, cer, europ, terb itp. i jest przydatna do wyżej wymienionych zastosowań.
Informacje prawne
Fraunhofer CAN jest oddziałem badawczym Fraunhofer IAP
CANdot is a registered trademark of Fraunhofer CAN
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Color tuning of indium phosphide quantum dots for cadmium-free quantum dot light-emitting devices with high efficiency and color saturation.
Ippen C, et al.
Society for Information Display International Symposium Digest of Technical Papers, 23, 285-293 (2015)
Influence of Structural Polymorphs on Tunable White Light Generation from Orange-Red-Emitting BiPO4:Eu3+ Phosphor by Surface Modification.
Muller JG, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 19308-19314 (2014)
Optical behaviour of cadmium and mercury free eco-friendly lamp nanophosphor for display devices.
Tiwari R, et al.
Results in Physics, 4, 63-68 (2014)