Wstecz
Rare earth doped upconversion nanoparticles
Products
Marka
Sigma-Aldrich (2)
Postać fizyczna
Skład chemiczny
Poziom jakości
Grupa funkcyjna
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
900556
Rare earth doped upconversion nanoparticles,
fluorescence λ
em
540 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene
Rozwiń
Wyświetl ceny
900544
Rare earth doped upconversion nanoparticles,
fluorescence λ
em
474 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene