Kluczowe dokumenty
900526
Sigma-Aldrich
Doped graphene
boron-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Synonim(y):
BG, Grafen z domieszką B
Wybierz wielkość
250 MG
2430,00 zł
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Boron-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
opis
Oxygen: <7.5%
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
Właściwości
avg. no. of layers 1 ‑ 5
powierzchnia
>500 m2/g
ślady kationów
B: 2.0-4.0%
C: 85-95%
Opis ogólny
  • Typowa grubość: 1-5 warstw.
  • Typowy rozmiar: 0,5-5 μm.
Zastosowanie
  • Elektrokatalizator.
  • Tranzystory polowe.
  • Czujniki.
  • Baterie litowo-jonowe.
  • Superkondensatory.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zhong-Shuai Wu et al.
ACS nano, 5(7), 5463-5471 (2011-06-24)
One great challenge in the development of lithium ion batteries is to simultaneously achieve high power and large energy capacity at fast charge and discharge rates for several minutes to seconds. Here we show that nitrogen- or boron-doped graphene can
First-Principles Study of Nitrogen-, Boron-Doped Graphene and Co-Doped Graphene as the Potential Catalysts in Nonaqueous LiO2 Batteries.
Jiang HR, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 120(12), 6612-6618 (2016)
Boron-doped graphene as high-performance electrocatalyst for the simultaneously electrochemical determination of hydroquinone and catechol.
Zhang, et al.
Electrochimica Acta, 156, 228-234 (2015)
Mingyang Xing et al.
Scientific reports, 4, 5493-5493 (2014-07-01)
TiO2/graphene (TiO2-x/GR) composites, which are Ti(3+) self-doped TiO2 nanorods decorated on boron doped graphene sheets, were synthesized via a simple one-step hydrothermal method using low-cost NaBH4 as both a reducing agent and a boron dopant on graphene. The resulting TiO2
Produkty
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
Questions
  1. Dear Sir or Madam; I would like to learn some information before purchasing this product number 900526. What is the density (gr/cm^3) of this product? Can you provide detailed information? Best regards,
    1 answer
    1. Unfortunately, the density of this product is not determined.