Przejdź do
900528
Doped graphene
sulfur-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
S-Doped graphene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
1177,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.23
1177,50 zł
Cena katalogowa1570,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sulfur-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
assay
≥95%
Quality Segment
form
powder
feature
avg. no. of layers 1 ‑ 5
composition
Carbon, 85-95% , Oxygen, <7.5% , Sulfur, 2.0-4.0%
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
surface area
>500 m2/g , BET
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This enabling product synthesizes 2D materials with thin layers and high purity, enhancing applications in energy generation, transport, and storage while promoting sustainable practices. Click here for more information.
  • Typical thickness: 1-5 layers.
  • Typical size : 0.5-5 μm.
Application
  • Electrocatalyst.
  • Field-effect transistors.
  • Sensors.
  • Lithium ion batteries.
  • Supercapacitors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900530900552900442
description
avg. no. of layers, 1 ‑ 5
description
avg. no. of layers, 1 ‑ 5
description
silane modified, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
description
dispersion in DMF, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
dispersion (in DMF)
feature
avg. no. of layers 1 ‑ 5
feature
avg. no. of layers 1 ‑ 5
feature
avg. no. of layers 1 ‑ 5
feature
avg. no. of layers 1 ‑ 3
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
-
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur-doped graphene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7782-44-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)