Merck
900354
Sigma-Aldrich
Ultroxa®: Poly(2-methyl-2-oxazoline) azide terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.2
Synonim(y):
PMeOx-N3, PMeOx-Azydek
Wybierz wielkość
500 MG
855,00 zł
855,00 zł
Cena katalogowa1710,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
855,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C4H7NO)nN3
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
855,00 zł
Cena katalogowa1710,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
PDI
≤1.2
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
Ultroxa is a registered trademark of University of Ghent
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
Wprowadzenie polimerów do biomedycyny otworzyło nowe możliwości w inżynierii tkankowej, projektowaniu implantów, biosensoryce i dostarczaniu leków.