Przejdź do
735892
Poly(styrene)-block-poly(acrylic acid), azide terminated
average Mn 8,700
Synonim(y):
Nanopatterning, block-copolymers, PS-b-PAA, Polystyrene-polyacrylic acid polymersome forming polymer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(C6H5)[CH2CH(C6H5)]x [CH2CH(CO2H)]y N3
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
mol wt
Mn 1,600-1,950 (poly(acrylic acid)), Mn 6,500-7,000 (polystyrene), Mn 8,100-9,100, average Mn 8,700
mp
192-197 °C
Mw/Mn
1.2
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74700977635192560
description
average Mn 8,700
description
PS:PAA 30,000:2,000, PDI ≤1.1
description
PS:PAA 3,000:5,000, PDI ≤1.1
description
nonionic water-soluble polymer
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
mp
192-197 °C
mp
-
mp
-
mp
246-250 °C
mol wt
Mn 1,600-1,950 (poly(acrylic acid)), Mn 8,100-9,100, Mn 6,500-7,000 (polystyrene), average Mn 8,700
mol wt
Mn 1,000-2,000 (poly(acrylic acid)), Mn 27,000-31,000 (polystyrene), Mn 28,000-33,000 (total)
mol wt
Mn 2,700-3,300 (polystyrene), Mn 4,000-6,000 (poly(acrylic acid))
mol wt
Mw 5,000,000-6,000,000
Mw/Mn
1.2
Mw/Mn
-
Mw/Mn
-
Mw/Mn
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)