Merck
740713
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
average Mn 5,000, PDI ≤1.3
Synonim(y):
PEOX Polymer
Wybierz wielkość
5 G
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
PDI
≤1.3
Zastosowanie
  • Two-photon polymerized poly (2-ethyl-2-oxazoline) hydrogel 3D microstructures: This study presents a novel hydrogel platform based on poly(2-ethyl-2-oxazoline) that allows for the creation of 3D microstructures with tunable mechanical properties, suitable for tissue engineering applications (Czich et al., 2020).
  • High definition fibrous poly (2-ethyl-2-oxazoline) scaffolds: This research explores the use of melt electrospinning writing to create high-definition scaffolds from poly(2-ethyl-2-oxazoline), highlighting its potential for creating precise and customizable structures in biomedical applications (Hochleitner et al., 2014).
  • Synthesis and evaluation of methacrylated poly (2-ethyl-2-oxazoline): This study focuses on the synthesis of methacrylated poly(2-ethyl-2-oxazoline) for use as a mucoadhesive polymer, demonstrating its potential in enhancing nasal drug delivery systems (Shan et al., 2021).
  • High-definition poly (2-ethyl-2-oxazoline) scaffolds: Investigates the use of melt electrospinning writing to fabricate scaffolds from poly(2-ethyl-2-oxazoline), a polymer that offers promise due to its high melting temperature and hydrophilic nature, suitable for various biomedical applications (Hochleitner et al., 2014).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
Wprowadzenie polimerów do biomedycyny otworzyło nowe możliwości w inżynierii tkankowej, projektowaniu implantów, biosensoryce i dostarczaniu leków.
Zobacz wszystko