Przejdź do
900340
rac-BINAP Pd G4
powder
Synonim(y):
(Methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2]palladium - 1,1′-binaphthalene-2,2′-diylbis(diphenylphosphine)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
462,75 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H47NO3P2PdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1006.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
462,75 zł
Cena katalogowa617,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
rac-BINAP Pd G4,
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 4
form
powder
feature
generation 4
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
functional group
phosphine
SMILES string
[Pd+]c9c(cccc9)c%10c(cccc%10)NC.P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)cccc3.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C44H32P2.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h1-32H;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
JCAKNOAUMBTXEM-UHFFFAOYSA-M
Application
A powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
937029804290900329
description
-
description
-
description
-
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
feature
generation 4
feature
-
feature
generation 4
feature
generation 4
product line
Buchwald precatalyst Generation 4
product line
ChemBeads
product line
Buchwald precatalyst Generation 4
product line
Buchwald precatalyst Generation 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)