Merck
900295
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
viscosity 1.5 dL/g 
Synonim(y):
PLA, PLLA
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C3H4O2)nCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
chips or granules (chunks)
lepkość
1.5 dL/g
temp. przejścia
Tm 167-175 °C
Tg 57 °C
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.