As listed in the 'PROPERTIES' section, the molecular weight is~260,000 Da.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
description
ester terminated
Quality Segment
form
solid
mol wt
Mw ~260,000
degradation timeframe
>3 years
impurities
≤0.5% water
ign. residue
≤0.1%
viscosity
~2.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Mw/Mn
~1.5
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity ~2.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) | description viscosity ~1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) | description viscosity ~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) | description average Mn 20,000, PDI ≤1.8 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| impurities ≤0.5% water | impurities <0.5% water | impurities <0.5% water | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| degradation timeframe >3 years | degradation timeframe >3 years | degradation timeframe >3 years | degradation timeframe >3 years |
| mol wt Mw ~260,000 | mol wt Mw 101,000, Mn 59,000 | mol wt Mw 259,000, Mn 103,000 | mol wt average Mn 20,000 |
| description ester terminated | description ester terminated | description ester terminated | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(L-lactide)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello! What is the molecular weight of this product?