Merck
190942
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-butylene terephthalate)
average Mv ~38,000, pellets
Wybierz wielkość
250 G
982,00 zł
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
982,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
pellets
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mv ~38,000
temp. przejścia
Tm 227 °C
Tg 66 °C
gęstość
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCO.OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4.C4H10O2/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2;5-3-1-2-4-6/h3-6H,1-2H3;5-6H,1-4H2
Klucz InChI
DHQLHXKTPYFDCS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Molded into auto parts, electrical components and domestic appliance assemblies.
Cechy i korzyści
Chemical resistance similar to PET. Low water absorption giving improved dimensional stability and electrical insulating properties.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Denisse Esther Mallaupoma Camarena et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-20)
The development of products for topical applications requires analyses of their skin effects before they are destined for the market. At present, the ban on animal use in several tests makes the search for in vitro models (such as artificial
Masaki Watanabe et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-16)
The purpose of this study was to evaluate the physical and chemical properties of engineering plastics processed using supercritical CO2. First, we prepared disk-shaped test pieces via a general molding process, which were plasticized using supercritical CO2 at temperatures lower