Kluczowe dokumenty
900282
Sigma-Aldrich
CdS/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 450 nm, solid
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
powder
solid
mp
>380 °C
fluorescencja
λem 450 nm
λem 450 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupa funkcyjna
oleic acid
Zastosowanie
Highly purified CdS/ZnS quantum dots with oleic acid surface ligand contain extremely low free organic ligands and impurities. They are well suited for display, solid state lighting, and solar cell applications. They can be used as electroluminescence emitter in quantum dots based LEDs or embedded in polymer matrix as the backlight of LCD display. CdSe/ZnS quantum dots in solid form can be dispersed in most non-polar organic solvents such as toluene, chloroform, and hexane.
Przestroga
Do not freeze the material.
Informacje prawne
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hong Xu et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(8), 2901-2907 (2013-04-05)
The excellent optical properties of quantum dots (QDs), such as high brightness, high photostability, continuous absorption, and narrow emission bandwidth, make them ideal as optical labels to develop QD-based immunohistofluorescence (IHF) imaging for multiplexing cancer biomarker detection on formalin-fixed and
Lily Yang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 5(2), 235-243 (2008-12-18)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) targeted nanoparticle are developed by conjugating a single-chain anti-EGFR antibody (ScFvEGFR) to surface functionalized quantum dots (QDs) or magnetic iron oxide (IO) nanoparticles. The results show that ScFvEGFR can be successfully conjugated to the nanoparticles
Zengyan Wei et al.
Soft matter, 8(26), 6871-6875 (2012-09-18)
Genetically-engineered collagen peptides were assembled into freestanding films when QDs are co-assembled as joints between collagen domains. These peptide based films show excellent mechanical properties with Young's modulus of ~20 GPa, much larger than most of multi-composite polymer films and
Produkty
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.