Merck
900268
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)(2′,6′-bis(isopropoxy)-3,6-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
≥95%
Synonim(y):
2-{Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino}-3,6-dimethoxy-2′,6′-bis(isopropoxy)-1,1′-biphenyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H31F12O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
786.58
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)(2′,6′-bis(isopropoxy)-3,6-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine is the Pd G4 complex from the Buchwald</A group, offers best-in-class performance in the arylation of sterically hindered secondary amines.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nathaniel H Park et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(28), 8259-8262 (2015-06-03)
In Pd-catalyzed C-N cross-coupling reactions, α-branched secondary amines are difficult coupling partners and the desired products are often produced in low yields. In order to provide a robust method for accessing N-aryl α-branched tertiary amines, new catalysts have been designed