Przejdź do
208302
Lead(II) thiocyanate
99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Lead sulfocyanide, Lead(II) rhodanide, Plumbous thiocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
316,20 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pb(SCN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-774-6
Beilstein/REAXYS Number:
3687984
MDL number:
Assay:
99.5% trace metals basis
Form:
powder
316,20 zł
Cena katalogowa372,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.5% trace metals basis
form
powder
mp
190 °C (dec.) (lit.)
solubility
cold water: soluble 200 part(lit.), water: soluble 50 part (boiling)(lit.)
density
3.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CS[PbH2]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Pb/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
InChI key
VRNINGUKUJWZTH-UHFFFAOYSA-L
Application
Lead (II) thiocyanate can be used:
  • To form a complex with Schiff-base lariat crown ether, N,N′-bis(3-(salicylaldimino)benzyl)-4,13-diaza-18-crown-6.
  • To investigate complexing and fluorescence properties of calixarene bearing two dansyl fluorophores grafted on a large pore mesoporous silica material.
  • As a reagent in the 1,2-dithiocyanation of alkynes in the presence of (dichloroiodo)benzene.
  • As a precursor to synthesize perovskite films for solar cell applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
915440251410396117
description
99.5% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis, organic soluble for perovskites
description
ACS reagent, ≥98.0%
description
shot, <2 mm, 99.9% trace metals basis
assay
99.5% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥98.0%
assay
99.9% trace metals basis
solubility
cold water: soluble 200 part(lit.), water: soluble 50 part (boiling)(lit.)
solubility
-
solubility
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
density
3.82 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
75 °C (dec.) (lit.)
mp
287 °C (dec.) (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
shot
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
592-87-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)