Próba
≥99.0%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: thorium
zakres etykietowania
7.15 kBq/g specific activity
ciąg SMILES
O=[Th]=O
InChI
1S/2O.Th
Klucz InChI
ZCUFMDLYAMJYST-UHFFFAOYSA-N
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Regulations require a license for the sale of radioactive substances in Switzerland. Swiss customers are kindly requested when ordering, to include their license number, issued by the Swiss Public Health Authorities.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)