Merck
87420
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl chloride
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2-(Chloromethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.58
Beilstein:
102716
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
tw
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
Klucz InChI
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)