Merck
T14605
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran-2-methanol
98%
Synonim(y):
2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyl methanol
Wybierz wielkość
5 G
225,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
225,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
102998
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.02 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
gęstość
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
Klucz InChI
ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1