Kluczowe dokumenty
CBR01521
(1S*,5S*)-3-Benzyl-3,6-diazabicyclo[3.2.2]nonane dihydrochloride hydrate
AldrichCPR
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
ciąg SMILES
O.Cl.Cl.C1C[C@H]2CN(C[C@@H]1CN2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C14H20N2.2ClH.H2O/c1-2-4-12(5-3-1)9-16-10-13-6-7-14(11-16)15-8-13;;;/h1-5,13-15H,6-11H2;2*1H;1H2/t13-,14-;;;/m0.../s1
Klucz InChI
LAIXXQZDPSRLPY-CRRLZWOWSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)