Merck
86381
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Arg(Pbf)Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Synonim(y):
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine-4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
linia produktu
TentaGel
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
wielkość cząstki
~90 μm
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3