Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 571,00 zł |
Informacje o tej pozycji
571,00 zł
form
solid
Quality Segment
extent of labeling
28.0-31.0 wt. % Acetyl, 16.5-19.0 wt. % Butyryl, 0.9-1.3 wt. % Hydroxyl
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O5[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5COC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)O[C@@H]6[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]6OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)COC(=O)CCC.O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC(=
InChI key
WGKMZYZRLDSCLX-OLZTYWLQSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description average Mn ~30,000 | description average Mn ~70,000 | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| refractive index n20/D 1.475 (lit.) | refractive index n20/D 1.475 (lit.) | refractive index n20/D 1.475 (lit.) | refractive index n20/D 1.475 (lit.) |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| density 1.25 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.25 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.25 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.25 g/mL at 25 °C (lit.) |
| extent of labeling 16.5-19.0 wt. % Butyryl, 28.0-31.0 wt. % Acetyl, 0.9-1.3 wt. % Hydroxyl | extent of labeling 36-40 wt. % Butyryl, 12-15 wt. % Acetyl | extent of labeling 12-15 wt. % Acetyl, 35-39 wt. % Butyryl, 1.2-2.2 wt. % Hydroxyl | extent of labeling - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
cellulose acetate butyrate for pharmaceutical applications | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose acetate butyrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?