Merck
855898
Sigma-Aldrich
L-Methionine sulfoximine
99%
Synonim(y):
L-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-S-methylsulfoximine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.23
Beilstein:
6175446
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]25/D +12.8°, c = 1 in H2O
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
Klucz InChI
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
zastąpiony przez