Merck
850128
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-5-nitroindoline
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
crystals
mp
175-176 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)N1CCc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O3/c1-7(13)11-5-4-8-6-9(12(14)15)2-3-10(8)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3