Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 132,00 zł 99,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 453,00 zł 339,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
99,00 zł
Cena katalogowa132,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CNCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h5H,1-3H2,(H,6,7)
InChI key
IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-N
Application
2-oxopiperazine is an important building block in medicinal chemistry, since it forms the structural moiety of many natural products and biologically active compounds.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97%, racemic | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| mp 136-140 °C (lit.) | mp - | mp 97-101 °C (lit.) | mp 29-33 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?