Merck
850071
Sigma-Aldrich
Glycyl-L-leucine
99%
Synonim(y):
Gly-Leu
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CONHCH(COOH)CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Beilstein:
1726294
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]22/D −34.5°, c = 2 in H2O
mp
233-235 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)