Merck
83886
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene with Norleucine internal standard
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~1.1 mmol/g loading
macierz
crosslinked with 1% DVB
wielkość cząstki
200-400 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
Zastosowanie
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a modified Rink amide linker attached through norleucine to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)