Merck
82536
Sigma-Aldrich
Pseudoionone
technical, mixture of isomers, ≥90% (GC)
Synonim(y):
ψ-Ionone, 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one
Wybierz wielkość
100 ML
182,00 zł
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
182,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.30
Beilstein:
1722925
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53
bp
114-116 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.90 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C13H20O/c1-11(2)7-5-8-12(3)9-6-10-13(4)14/h6-7,9-10H,5,8H2,1-4H3/b10-6+,12-9+
Klucz InChI
JXJIQCXXJGRKRJ-KOOBJXAQSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suwen Lu et al.
Plant physiology, 176(4), 2657-2676 (2018-02-22)
Although remarkable progress has been made toward understanding carotenoid biosynthesis, the mechanisms that regulate the transcription of carotenogenic genes remain poorly understood. Lycopene β-cyclases (LCYb) are critical enzymes located at the branch point of the carotenoid biosynthetic pathway. Here, we
Cody Williams et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-09)
The aroma profile is an important marker for wine quality. Various classes of compounds are responsible for the aroma of wine, and one such class is terpenoids. In the context of this work, a validated gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method