Przejdź do
80201
Extractables and Leachables PE/PP mix for GC
certified reference material, TraceCERT®, 21 compounds, in tert-butyl methyl ether, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
in tert-butyl methyl ether
application(s)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our complete range of extractables and leachables certified reference mixes
Discover our new Extractables and Leachables Silicone Mix with the most commonly found Silicone extractables
Features and Benefits
  • Produced and certified under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
  • Traceable to certified NIST SRMs
  • Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) (up to four pages), following ISO 33401:2024 (formerly ISO Guide 31), with data on stability, density, homogeneity, the accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
  • Gravimetrically prepared using high-quality qNMR-characterized starting materials and qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
  • Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
  • Available in well-sealed amber glass ampules
Preparation Note
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • 1,3-Di-tert-butylbenzene
  • 1-Octene
  • Butylated hydroxyanisole
  • 2,6-Di-tert-butylphenol
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
  • 2-Ethylhexanoic acid
  • 2-Methyldodecane
Zobacz wszystko (21)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84-74-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)