Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
in acetonitrile
application(s)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our complete range of extractables and leachables certified reference mixes
Discover our new Extractables and Leachables Silicone Mix with the most commonly found Silicone extractables
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, TraceCERT®, 13 compounds, in acetonitrile, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description certified reference material, TraceCERT®, 14 components in tert-Butyl methyl ether, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description certified reference material, TraceCERT®, 21 components in acetonitrile, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description TraceCERT®, 10 elements, 100 mg/L in nitric acid |
| application(s) chemicals and industrial polymers | application(s) chemicals and industrial polymers | application(s) chemicals and industrial polymers | application(s) industrial qc |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| concentration in acetonitrile | concentration 50 mg/L each component (nominal concentration) | concentration 50 mg/L each component (nominal concentration) | concentration 100 mg/L in nitric acid |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - |
Analit
- Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate
- 2,4-Di-tert-butylphenol
- Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
- Didodecyl 3,3′-thiodipropionate
- Bis(2-ethylhexyl) phthalate
- Palmitic acid
- Stearic acid
- Oleic acid
- Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate)
- Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate
- cis-13-Docosenoamide
- Ethyl 4-ethoxybenzoate
- Bisphenol A
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - (Acetonitrile)
flash_point_c
2.0 °C - (Acetonitrile)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
117-81-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?