Merck
809489
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropyl acrylamide-co-(N-methacryloxysuccinimide))
NHS 10 mol%, average Mn 5,000
Synonim(y):
PNIPAM
About This Item
Wzór liniowy:
C4H7O2[C6H11NO]x[C8H9NO3]yC13H25S3
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Kopolimer ten składa się w 90% z N-izopropyloakrylamidu i w 10% z aktywowanego estru NHS. Ester NHS umożliwia koniugację z różnymi grupami funkcyjnymi. Funkcjonalność grupy końcowej zawiera kwas karboksylowy na jednym końcu.
Inne uwagi
Sprzedawane wyłącznie do celów badawczych: Patrz sigma-aldrich.com/raftlicense Patenty: WO98/01478, WO99/311444.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.