Merck
808458
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-N-methacrylamidobenzoic acid
Synonim(y):
2-hydroxy-5-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino] benzoic acid, Kwas N-metakryloilo-5-aminosalicylowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
powder
mp
206-211 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=CC=C(NC(C(C)=C)=O)C=C1C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO4/c1-6(2)10(14)12-7-3-4-9(13)8(5-7)11(15)16/h3-5,13H,1H2,2H3,(H,12,14)(H,15,16)
Klucz InChI
XEYLAWVXYZUVDD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Stosowany jako podkład adhezyjny w stomatologicznych systemach odbudowy.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Fujisawa et al.
Dental materials journal, 11(1), 17-25 (1992-06-01)
N-methacryloyloxy-5-aminosalicylic acid (MASA) has recently been used as an adhesive primer in restorative resin systems. To monitor the biological activity of MASA, we studied changes in NMR-chemical shifts (delta H) and the differential scanning calorimetry (DSC) phase transition temperature (Tm)