Merck
808369
Sigma-Aldrich
Fenitrothion-(dimethoxy-13C2)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C7H12NO5PS
Masa cząsteczkowa:
279.22
Kod UNSPSC:
12352101
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=P(O[13CH3])(O[13CH3])C1=CC(C)=C([N+]([O-])=O)C=C1
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3